Documentos Principais
901143
Sigma-Aldrich
PDI-DPP-PDI
Sinônimo(s):
Perylene diimide flanked diketopyrrolopyrrole, nPDI2DPP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C110H118N8O10S2
Número CAS:
Peso molecular:
1776.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
descrição
Band gap: 1.6 eV
Nível de qualidade
Formulário
powder
Energia orbital
HOMO -5.3 eV 
LUMO -3.7 eV 
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(C2=C(C3=CC=C(C4=CC(C(N(C(CC)CC)C5=O)=O)=C(C5=CC(N6CCCCCC)=C78)C7=C4C9=CC=C%10C%11=C(C(N(C(CC)CC)C%10=O)=O)C=C6C8=C9%11)S3)N1CCCCCCCC)=C(C%12=CC=C(C%13=CC(C(N(C(CC)CC)C%14=O)=O)=C(C%14=CC(N%15CCCCCC)=C%16%17)C%16=C%13C%18=CC=C%19C%20=C(C(N(C(CC)CC)C%
Informações legais
Sold under Material Transfer Agreement with Gregory Welch group at University of Calgary.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simply Complex: The Efficient Synthesis of an Intricate Molecular Acceptor for High-Performance Air-Processed and Air-Tested Fullerene-Free Organic Solar Cells.
McAfee SM, et al.
Chemistry of Materials, 29(3), 1309-1314 (2017)
Artigos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.