P11255
PTCDA
97%
Sinônimo(s):
Perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, Pigment Red 224
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 2.1 eV
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
>300 °C
Energia orbital
HOMO -6.8 eV
LUMO -4.7 eV
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/CuPc/PTCDA/In
propriedades semicondutoras
N-type (mobility=10−4 cm2/V·s)
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
chave InChI
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.