Documentos Principais
8.20970
Sigma-Aldrich
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic 3,4:9,10-dianhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
392.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-905-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pf
>350 °C
temperatura de transição
flash point >400 °C
solubilidade
0.87 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
chave InChI
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1