N818
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
Sinônimo(s):
NTCDA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
N-type (mobility=0.003 cm2/V·s)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
chave InChI
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.