Documentos Principais
B9750
Sigma-Aldrich
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
98%
Sinônimo(s):
4,4′-Carbonyldiphthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H6O7
Número CAS:
Peso molecular:
322.23
Beilstein:
761777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
1.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 0 °C)
Ensaio
98%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
975 °F
Lim. expl.
16 %
pf
218-222 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
chave InChI
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic acid is formed by hydrolysis, it can be converted to the dianhydride by treating with Ac2O (molar ratio 4 to 1 of acid).The dianhydride is used to synthesize polyimides, which are highly flexible in nature due to the presence of keto and carbonyl groups in the dianhydride molecule. The keto and carbonyl groups subsequently increase the spacing between the imide rings enhancing the solubility and processibility.
Aplicação
Used in the synthesis of polyimides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Armarego WLF and Chai C
Purification of Laboratory Chemicals (2012)