Documentos Principais
476307
Sigma-Aldrich
3,4′-Oxydianiline
97%
Sinônimo(s):
3,4′-DAPE, 3,4′-Diaminodiphenyl ether, 3,4′-Oxydiphenylamine, 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3-(4-Aminophenoxy)benzenamine
About This Item
Fórmula linear:
O(C6H4NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
200.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
207 °C/1 mmHg (lit.)
pf
67-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
chave InChI
ZBMISJGHVWNWTE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)