Documentos Principais
476331
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenyl-1,1′-diyldioxy)dianiline
98%
Sinônimo(s):
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
410.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
127-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
chave InChI
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)