B4600
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride
97%
Sinônimo(s):
Trimellitic anhydride, Benzene-1,2,4-tricarboxylic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.6 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
forma
solid
Lim. expl.
7 %
pf
163-166 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
440.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
227 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves