Documentos Principais
8.07516
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride, Pyromellitic dianhydride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Número do índice EC:
201-898-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
630 °C
potência
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
397-400 °C/1013 hPa
pf
284-287 °C
temperatura de transição
flash point 380 °C
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1[c](c2c([c]1=O)cc3c([c]([o][c]3=O)=O)c2)=O
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H
chave InChI
ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride for synthesis. CAS 89-32-7, molar mass 218.12 g/mol.
Nota de análise
Assay (estericification)≥ 97.0 %Melting range (lower value)≥ 284 °CMelting range (upper value)≤ 288 °CIdentity (IR)passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
716.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
380 °C - closed cup