767743
2,5-Dihydro-3,6-di-2-thienyl-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
97%
Sinônimo(s):
3,6-Di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione, DPP
Ensaio
97%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(c2cccs2)=C3C(=O)NC(c4cccs4)=C13
InChI
1S/C14H8N2O2S2/c17-13-9-10(12(16-13)8-4-2-6-20-8)14(18)15-11(9)7-3-1-5-19-7/h1-6H,(H,15,18)(H,16,17)
chave InChI
YIUHGBNJJRTMIE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The field of organic electronics has emerged as the next-generation technology potentially enabling ultra-thin, large-area, and/or flexible devices, consisting of organic field-effect transistors (OFETs), organic light-emitting diodes (OLEDs), and organic photovoltaics (OPVs).
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
767743-1G | 4061826646700 |
767743-5G | 4061832924342 |