Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
p.e.
200-201 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1cccs1
InChI
1S/C6H9NS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5H,3-4,7H2
chave InChI
HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It may be used as a reactant in the synthesis of pyrimidine derivatives by reacting with various isothiocyanatoketones and acylguanidines derivatives by reacting with aroyl S-methylisothiourea.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?