194409
Bromotrimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
TMBS, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
79 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
32 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?