233781
Triisopropylsilane
98%
Sinônimo(s):
TIS, Triisopropylhydrosilane, Tris(1-methylethyl)silane
Ensaio
98%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
pb
84-86 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize 4-pyrrole phenylacyl peptide during solid-phase peptide synthesis.
- In transition metal complex-catalyzed reaction of amides with hydrosilanes.
- For the selective reduction of C-arylglucosides into β-C-aryl glucosides.
- To facilitate the cleavage of acetamidomethyl (Acm), 4-methoxybenzyl (Mob), and tert-butyl (But) protecting groups from cysteine (Cys) residues in the presence of trifluoroacetic acid.
- For the reduction of amides to corresponding amines in the presence of transition-metal catalysts.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?