Documentos Principais
294764
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilane
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSiH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.28
Beilstein:
2231162
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
81-83 °C (lit.)
densidade
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H16Si/c1-6(2,3)7(4)5/h7H,1-5H3
chave InChI
QCIWZIYBBNEPKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Raffaele Nicastro et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(7), 1615-1625 (2015-04-07)
The metabolism of proliferating cells shows common features even in evolutionary distant organisms such as mammals and yeasts, for example the requirement for anabolic processes under tight control of signaling pathways. Analysis of the rewiring of metabolism, which occurs following