148504
Triphenylsilane
97%
Sinônimo(s):
1,1′,1′′-Silylidynetrisbenzene, NSC 12565, Triphenylhydrosilane
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
p.e.
152 °C/2 mmHg (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
chave InChI
AKQNYQDSIDKVJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- For catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes
- To be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids
- For hydrolysis by ruthenium complexes
- For hydrosilylation to produce enolsilanes
- For synthesis of bromosilanes
- For ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives
- Used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?