Documentos Principais
197734
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenyl)silane
99%
Sinônimo(s):
(Trimethylsilyl)benzene, Phenyltrimethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
C6H5Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
150.29
Beilstein:
1855012
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
168-170 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Gregory J Anthony et al.
Medical physics, 46(2), 774-788 (2018-11-11)
In this study, the efficacy of transurethral prostate ablation in the presence of silica-shell ultrasound-triggered phase-shift emulsions (sUPEs) doped with MR contrast was evaluated. The influence of sUPEs on MR imaging assessment of the ablation zone was also investigated. sUPEs