104744
Trimethoxyphenylsilane
97%
Sinônimo(s):
(Trimethoxysilyl)benzene, Phenyltrimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
p.e.
233 °C (lit.)
densidade
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Bladder
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?