438340
Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
98%
Sinônimo(s):
(2-Phenylethyl)trimethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
p.e.
95-96 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCc1ccccc1)(OC)OC
InChI
1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
chave InChI
UBMUZYGBAGFCDF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?