440183
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
≥97%
Sinônimo(s):
δ-Chloropropyltrimethoxysilane, (γ-Chloropropyl)trimethoxysilane, (3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propyl chloride
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
195 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCCl)(OC)OC
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
440183-100ML | 4061832253121 |
440183-1L | 4061832253138 |