235466
1-Vinylimidazole
≥99%
Sinônimo(s):
1-Ethenyl-1H-imidazole, 1-Ethenylimidazole, 1-Vinyl-1H-imidazole, N-Vinylimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
p.e.
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
chave InChI
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as functional monomer in the synthesis of molecularly imprinted polymers
- as monomer in the preparation of magnetic-poly(divinylbenzene-1-vinylimidazole) [m-poly(DVB-VIM)] microbeads
- in the synthesis of novel ion imprinted polyvinylimidazole-silica hybrid copolymer (IIHC)
- in removal of the vinyl protecting group via isoprene-catalyzed lithiation process
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?