Key Documents
200174
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, 2-Methoxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-2-bromonaphthalene, 6-Methoxynaphth-2-yl bromide
About This Item
Fórmula linear:
BrC10H6OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
237.09
Beilstein:
2043874
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
106-109 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
chave InChI
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-6-methoxynaphthalene was used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Preparation of Au?Ag?Pd trimetallic nanoparticles and their application as catalysts.
Tsai SH, et al.
J. Mater. Sci., 13(5), 978-980 (2003)