Documentos Principais
07503
Supelco
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Naproxen Impurity N
About This Item
Fórmula linear:
BrC10H6OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
237.09
Beilstein:
2043874
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pf
106-109 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
chave InChI
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)