PHR2525
Naproxen Impurity M
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Methoxynaphthalene, Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
naproxen
Formulário
solid
embalagem
pkg of 100 mg
p.e.
274 °C (lit.)
pf
70-73 °C (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
chave InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)