Documentos Principais
Y0000399
Naproxen (racemic)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naproxen
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1cc2c(cc(cc2)C(C)C(=O)O)cc1
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Naproxen (racemic) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Naproxen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46482
Naproxen
Naproxen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP435
Naproxen
Naproxen sodium 98.0-102.0%
Sigma-Aldrich
M1275
Naproxen sodium
Ibuprofen ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
I4883
Ibuprofen