46482
Naproxen
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
152-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.