Documentos Principais
BP435
Naproxen
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Beilstein:
3591068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naproxen
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
152-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Naproxen BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Naproxen Gastro-resistant Tablets
  • Naproxen Oral Suspension
  • Naproxen Tablets
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Non-selective cyclooxygenase (COX-1 and COX-2) inhibitor.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Palavra indicadora
    Warning
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Respiratory system
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)