Key Documents
A0200000
Ácido acetilsalicílico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido O-acetilsalicílico, AAS, Aspirina, Ácido 2-acetoxibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
779271
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aspirin
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
134-136 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Acetylsalicylic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueia a produção de prostaglandinas pela inibição da ciclo-oxigenase (prostaglandina H sintase), com maior seletividade para a isoforma COX-1. O efeito antitrombótico se deve à inibição de COX-1 nas plaquetas que bloqueiam a produção de tromboxano e a agregação de plaquetas. Atividade quimiopreventiva contra tumores colorretais e outros tumores sólidos.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
250 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Aspirin Impurity E Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1941
Aspirin Impurity E
Salicylic acid impurity B European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000405
Salicylic acid impurity B
Mefenamic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0252600
Mefenamic acid
Salicylic acid BioXtra, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S5922
Salicylic acid
Salicylic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
52341
Salicylic acid
Christina Perneby et al.
Thrombosis and haemostasis, 95(4), 652-658 (2006-04-08)
Aspirin is widely used, but dosages in different clinical situations and the possible importance of "aspirin resistance" are debated. We performed an open cross-over study comparing no treatment (baseline) with three aspirin dosage regimens--37.5 mg/day for 10 days, 320 mg/day
Andrew O Maree et al.
Journal of the American College of Cardiology, 46(7), 1258-1263 (2005-10-04)
We investigated whether use of low-dose enteric-coated (EC) aspirin for secondary prevention of cardiovascular events has sufficient bioavailability to achieve complete platelet cyclooxygenase (COX) inhibition in all individuals. Aspirin reduces cardiovascular morbidity and mortality in patients with pre-existing vascular disease;
A O Maree et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 3(10), 2340-2345 (2005-09-10)
Aspirin (acetylsalicylic acid) irreversibly inhibits platelet cyclooxygenase (COX)-1, the enzyme that converts arachidonic acid (AA) to the potent platelet agonist thromboxane (TX) A2. Despite clear benefit from aspirin in patients with cardiovascular disease (CAD), evidence of heterogeneity in the way
Gregg W Stone et al.
Lancet (London, England), 382(9892), 614-623 (2013-07-31)
The relation between platelet reactivity and stent thrombosis, major bleeding, and other adverse events after coronary artery implantation of drug-eluting stents has been incompletely characterised. We aimed to determine the relation between platelet reactivity during dual therapy with aspirin and
Gwen M C Masclee et al.
Gastroenterology, 147(4), 784-792 (2014-06-18)
Concomitant use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and low-dose aspirin increases the risk of upper gastrointestinal bleeding (UGIB). Guidelines suggest avoiding certain drug combinations, yet little is known about the magnitude of their interactions. We estimated the risk of UGIB