1696200
USP
Trisalicylic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic acid 2-carboxyphenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aspirin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C21H14O7/c22-16-10-4-1-7-13(16)20(25)28-18-12-6-3-9-15(18)21(26)27-17-11-5-2-8-14(17)19(23)24/h1-12,22H,(H,23,24)
chave InChI
YVJQWLQBUBZFTE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Salsalate
- Salsalate Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)