PHR1476
Diethyl Phthalate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Diethyl phthalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. D1410000
traceable to USP 1193505
densidade de vapor
7.66 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
família API
diethyl phthalate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
854 °F
Lim. expl.
0.75 %, 187 °F
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
298-299 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)