PHR1229
Ethylbenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ethylbenzene, NSC 406903, Phenylethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1265457
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 37.7 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
810 °F
Lim. expl.
6.7 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
136 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
hearing organs
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)