PHR2898
Cyclohexylmethanol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexyl methanol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1154605
família API
benzyl alcohol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 3x1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
181 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
chave InChI
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)