1154605
USP
Cyclohexylmethanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cyclohexanemethanol, (Hydroxymethyl)cyclohexane, Cyclohexyl methanol, Hexahydrobenzyl alcohol, NSC 5288
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
benzyl alcohol
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
181 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
chave InChI
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)