Documentos Principais
94057
Supelco
Bicyclohexyl
analytical standard
Sinônimo(s):
Dicyclohexyl
About This Item
Fórmula linear:
C6H11C6H11
Número CAS:
Peso molecular:
166.30
Beilstein:
1848266
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
473 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
227 °C (lit.)
pf
3-4 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
chave InChI
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)