53008
Diethyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.66 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
854 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
0.75 %, 187 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.502
p.e.
298-299 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A sensitive, quantitative, and reproducible SPME-GC/MS procedure was developed by Supelco for the extraction of phthalate esters from oily food matrices, such as the flavored oils included with ramen noodle kits.