W512206
Diethyl phthalate
≥99%
Sinônimo(s):
Anozol, Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.66 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
854 °F
Lim. expl.
0.75 %, 187 °F
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
pb
298-299 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?