Documentos Principais
A2093
Sigma-Aldrich
Ácido acetilsalicílico
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
Ácido O-acetilsalicílico, AAS, Aspirina, Ácido 2-acetoxibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
779271
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
pf
134-136 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
chave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Aspirin (acetylsalicylic acid) is a nonsteroidal anti-inflammatory drug. It occurs as white crystalline powder and is derived from salicylic acid.
Aplicação
Aspirin has been used:
  • as a stabilizer for blood during 13,14-dihydro-15-keto-prostaglandin F2α (PGFM) measurement
  • to evaluate cell viability of BV-2 microglial cell line
  • in morphogenesis assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueia a produção de prostaglandinas pela inibição da ciclo-oxigenase (prostaglandina H sintase), com maior seletividade para a isoforma COX-1. O efeito antitrombótico se deve à inibição de COX-1 nas plaquetas que bloqueiam a produção de tromboxano e a agregação de plaquetas. Atividade quimiopreventiva contra tumores colorretais e outros tumores sólidos.
Aspirin is an analgesic and antipyretic agent used in the treatment of fever and pain as in arthritis. It is also associated with cardiovascular diseases.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
250 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Acetaminofeno analytical standard
Sigma-Aldrich
A3035
Acetaminofeno
Ibuprofen meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
I7905
Ibuprofen
Sílica mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
805890
Sílica
Ácido acético glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
Ácido acético
Lactose (anhydrous) European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1206000
Lactose (anhydrous)
Concise Clinical Pharmacology (2007)
Acetylsalicylic acid enhances the anti-inflammatory effect of fluoxetine through inhibition of NF-kB, p38-MAPK and ERK1/2 activation in lipopolysaccharide-induced BV-2 microglia cells
Yang JM, et al.
Neuroscience, 275, 296-394 (2014)
The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide (2011)
Relationship between endotoxin and prostaglandin (PGE2 and PGFM) concentrations and ovarian function in dairy cows with puerperal endometritis
Mateus L, et al.
Animal Reproduction Science (2003)
Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods E-book (2011)