Documentos Principais
79584
Supelco
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Naproxen impurity J (PhEur), Ethylnerolin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H14O
Número CAS:
Peso molecular:
186.25
Beilstein:
1862960
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
chave InChI
HTNFZFBCAOZBRK-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)