Documentos Principais
80818
Supelco
(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Naproxen Impurity C (PhEur), (αS)-5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Bromonaproxen
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
309.16
Beilstein:
5278975
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 46±4°, c = 1 in chloroform
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Br)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
chave InChI
JZRWXNBIQCMXSU-QMMMGPOBSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)