PHR1040
Naproxen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
NAP, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 435
traceable to Ph. Eur. N0250000
traceable to USP 1457301
família API
naproxen
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
152-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Naproxen belongs to the class of arylacetic acids and is used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is useful for the management of pain, inflammation and stiffness. It is also used in the treatment of rheumatoid arthritis and other painful musculoskeletal disorders.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen