M1275
Naproxen sodium
98.0-102.0%
Sinônimo(s):
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
98.0-102.0%
Formulário
powder
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
originador
Bayer
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
chave InChI
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.