N8280
Naproxen
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
(S)-(+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
152-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
human ... MAPK14(1432) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290) , Ptgs1(24693)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?