N0250000
Naproxen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naproxen
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
152-154 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)