Documentos Principais
80822
Supelco
(S)-Naproxen methyl ester
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Naproxen Impurity E (PhEur), (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid methyl ester, Methyl (αS)-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate, Methyl (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
244.29
Beilstein:
4352971
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D 72.0 to 84.0°, c = 0.1 in chloroform
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pf
87 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](C(OC)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(15(16)18-3)11-4-5-13-9-14(17-2)7-6-12(13)8-11/h4-10H,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
ZFYFBPCRUQZGJE-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
(S)-Naproxen methyl ester is an ester of the non-steroidal, anti-inflammatory drug, (S)-naproxen
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 77(1-4) (2004)
Enantioselective hydrolysis of racemic naproxen methyl ester by two-step acetone-treated Candida rugosa lipase.
Lee GE, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 37(3), 293-298 (2001)
Sammy Ferri-Borgogno et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-25)
Background & Aims: ARID1A is postulated to be a tumor suppressor gene owing to loss-of-function mutations in human pancreatic ductal adenocarcinomas (PDAC). However, its role in pancreatic pathogenesis is not clear despite recent studies using genetically engineered mouse (GEM) models.