Documentos Principais
07547
Supelco
6-Methoxy-2-naphthoic acid
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Naproxen impurity O (PhEur), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC10H6CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥96.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pf
201-206 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Used for preparation of arylamide inhibitors (HIV-1 integrase)
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)