PHR2521
Naproxen Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
O-Desmethylnaproxen, (S)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, d-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)proprionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
naproxen
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](C(O)=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
chave InChI
XWJUDDGELKXYNO-QMMMGPOBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)