Documentos Principais
82170
Supelco
(R)-Naproxen
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pf
156-158 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
chave InChI
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Naproxen sodium 98.0-102.0%
Sigma-Aldrich
M1275
Naproxen sodium
Naproxen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP435
Naproxen
Naproxen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N0250000
Naproxen