Key Documents
07499
Supelco
2-Methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Naproxen Impurity M, Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C10H7OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.20
Beilstein:
1859408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
família API
naproxen
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
pb
274 °C (lit.)
pf
70-73 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble (completely)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
chave InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)