1457403
USP
Naproxen sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
naproxen
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C([O-])=O
InChI
1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
chave InChI
CDBRNDSHEYLDJV-FVGYRXGTSA-M
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrição geral
Aplicação
- Naproxen Sodium and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Naproxen Sodium Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)