W222402
Cafeína
anhydrous, 99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
1,3,7-Trimetilxantina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
anhydrous
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.1180
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
234-236.5 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Aplicação
- Anti-hair loss effect of a shampoo containing caffeine and adenosine.: Discusses the efficacy of a shampoo formulated with caffeine and adenosine in reducing hair loss, underscoring caffeine′s role in enhancing hair follicle activity and promoting hair health (Chen et al., 2024).
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?