W222455
Cafeína
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
1,3,7-Trimetilxantina
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
99%
pf
234-236.5 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)